β-Cyclodextrine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 87.6 EUR
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
Smeltpunt: 290…300 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078139
CAS nummer: 7585-39-9