N-Acetylneuraminic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIM1062-25G BIM1062-5G
APOSBIM1062-25GEA 176 EUR
APOSBIM1062-25G APOSBIM1062-5G
N-Acetylneuraminic acid 98%
N-Acetylneuraminic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₉
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00006620
CAS nummer: 131-48-6