Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIM1063-5G BIM1063-25G BIM1063-100G
APOSBIM1063-5GEA 36.6 EUR
APOSBIM1063-5G APOSBIM1063-25G APOSBIM1063-100G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00149414
CAS nummer: 41468-25-1