4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIM1096-100MG BIM1096-1G BIM1096-250MG
APOSBIM1096-100MGEA 49.7 EUR
APOSBIM1096-100MG APOSBIM1096-1G APOSBIM1096-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00067661
CAS nummer: 17833-43-1
EINECS: 241-794-0