4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIM1201-1G BIM1201-250MG
APOSBIM1201-1GEA 73 EUR
APOSBIM1201-1G APOSBIM1201-250MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₈
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00063696
CAS nummer: 3459-18-5