Zeaxanthin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (1R,1'R)-4,4'-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene-1,18-diyl)bis(3,5,5-trimethylcyclohex-3-enol)
BIM1908-10MG BIM1908-25MG BIM1908-50MG
APOSBIM1908-10MGEA 146 EUR
APOSBIM1908-10MG APOSBIM1908-25MG APOSBIM1908-50MG
Zeaxanthin
Zeaxanthin
Formule: C₄₀H₅₆O₂
Smeltpunt: 205…206 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08435940
CAS nummer: 144-68-3