Lutein
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIM1909-5MG BIM1909-10MG BIM1909-25MG
APOSBIM1909-5MGEA 95 EUR
APOSBIM1909-5MG APOSBIM1909-10MG APOSBIM1909-25MG
Lutein
Lutein
Formule: C₄₀H₅₆O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08435941
CAS nummer: 127-40-2