Cesium chloride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cesium Chloride
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 176 EUR
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Cesium chloride 99,9%
Cesium chloride
Formule: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Kookpunt: 1303 °C
Smeltpunt: 645 °C
Dichtheid: 3.99 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021