Guanidiniumchloride, Ultrapure
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIMB3002-1KG BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA 176 EUR
APOSBIMB3002-1KG APOSBIMB3002-500G
Guanidiniumchloride, Ultrapure
Guanidiniumchloride
  • Protein
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013026
CAS nummer: 50-01-1