2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
BIMN2001-1G BIMN2001-500MG BIMN2001-5G
APOSBIMN2001-1GEA 179 EUR
APOSBIMN2001-1G APOSBIMN2001-500MG APOSBIMN2001-5G
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₃
MW: 269.236 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09750859
CAS nummer: 64183-27-3