3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIMN2003-100MG BIMN2003-1G BIMN2003-250MG
APOSBIMN2003-100MGEA 58.4 EUR
APOSBIMN2003-100MG APOSBIMN2003-1G APOSBIMN2003-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09750824
CAS nummer: 66323-49-7