2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 409 EUR
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657636
CAS nummer: 10414-81-0