2'-Amino-2'-deoxyinosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIMN2007-100MG BIMN2007-250MG BIMN2007-500MG
APOSBIMN2007-100MGEA 308 EUR
APOSBIMN2007-100MG APOSBIMN2007-250MG APOSBIMN2007-500MG
2'-Amino-2'-deoxyinosine
2'-Amino-2'-deoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09750831
CAS nummer: 75763-51-8