2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIMN2011-100MG BIMN2011-1G BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA 103 EUR
APOSBIMN2011-100MG APOSBIMN2011-1G APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09750860
CAS nummer: 80049-87-2