Nigericin sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium (R)-2-((2R,3S,6R)-6-(((2S,4R,5R,7R,9R,10R)-2-((2S,2'R,3'S,5R,5'R)-5'-((2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2,3'-dimethyloctahydro-[2,2'-bifuran]-5-yl)-9-methoxy-2,4,10-trimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)methyl)-3-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)propanoate
BIN0112-10MG BIN0112-25MG
APOSBIN0112-10MGEA 117 EUR
APOSBIN0112-10MG APOSBIN0112-25MG
Nigericin sodium salt
Nigericin sodium salt
Formule: C₄₀H₆₇NaO₁₁
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00036825
CAS nummer: 28643-80-3
UN: 3462
ADR: 6.1,III