1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 110 EUR
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Formule: C₉H₁₁NO₅
Smeltpunt: 93…101 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00017037
CAS nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9