(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIN0431-10G BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA 366 EUR
APOSBIN0431-10G APOSBIN0431-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00063256
CAS nummer: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5