Nile red
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 143 EUR
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nile red
Nile red
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318.38 g/mol
Smeltpunt: 203…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011639
CAS nummer: 7385-67-3