Nicotinamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 26.3 EUR
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinamide 99%
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Kookpunt: 334
Smeltpunt: 128…132 °C
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006395
CAS nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574