Nicotinezuur (Niacin)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 162 EUR
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
Nicotinezuur (Niacin)
Nicotinezuur (Niacin)
Formule: C₆H₅NO₂
Dichtheid: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006391
CAS nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0