Oxalacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIO0513-100G BIO0513-25G BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA 526 EUR
APOSBIO0513-100G APOSBIO0513-25G APOSBIO0513-50G
Oxalacetic acid
Oxalacetic acid
Formule: C₄H₄O₅
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002592
CAS nummer: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II