Olie rood O
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: CI 26125
BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 87.6 EUR
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Olie rood O
Oil red O
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003898
CAS nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3