Phthalaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 24.9 EUR
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Phthalaldehyde
Phthalaldehyde
Formule: C₈H₆O₂
Kookpunt: 83 °C/0,8mmHg
Smeltpunt: 53…57 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003335
CAS nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II