PIPES disodium salt ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIP0704-100G BIP0704-500G BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA 22 EUR
APOSBIP0704-100G APOSBIP0704-500G APOSBIP0704-1KG
PIPES disodium salt ≥98%
PIPES disodium salt
  • Buffer
Formule: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064349
CAS nummer: 76836-02-7