L-Phenylalanine ≥99.5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIP0716-100G
BIP0716-1KG
BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA
22
EUR
APOSBIP0716-100G
APOSBIP0716-1KG
APOSBIP0716-500G
L-Phenylalanine ≥99.5%
L-Phenylalanine
USP, Pyrogen free
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Smeltpunt: 270…275 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064227 CAS nummer: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 |