PIPES monosodium salt ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58.4 EUR
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES monosodium salt ≥97%
PIPES monosodium salt
  • Buffer
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
MW: 324.35 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065472
CAS nummer: 10010-67-0