Propidium Iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
BIP4355-100MG BIP4355-250MG BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA 144 EUR
APOSBIP4355-100MG APOSBIP4355-250MG APOSBIP4355-50MG
Propidium Iodide
Propidium iodide
Fluorescent staining compound.
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011921
CAS nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0