Amino-PEG4-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1033-100MG BIPG1033-250MG BIPG1033-500MG
APOSBIPG1033-100MGEA 139 EUR
APOSBIPG1033-100MG APOSBIPG1033-250MG APOSBIPG1033-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formule: C₁₁H₂₃NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11041129
CAS nummer: 663921-15-1