Amino-PEG6-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 176 EUR
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Formule: C₁₅H₃₁NO₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 905954-28-1