Amino-PEG8-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 46.8 EUR
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Formule: C₁₉H₃₉NO₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 756526-04-2