Amino-PEG6-t-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, NH2-PEG6-Boc
BIPG1075-250MG BIPG1075-100MG BIPG1075-500MG
APOSBIPG1075-250MGEA 125 EUR
APOSBIPG1075-250MG APOSBIPG1075-100MG APOSBIPG1075-500MG
Amino-PEG6-t-butyl ester
Amino-PEG6-t-butyl ester
Formule: C₁₉H₃₉NO₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13184944
CAS nummer: 1286281-32-0