Azido-PEG8-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 263 EUR
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Formule: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1214319-92-2