11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PEG4-Azide, Azido PEG4-alcohol
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G
APOSBIPG1117-250MGEA 144 EUR
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Formule: C₈H₁₇N₃O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03701128
CAS nummer: 86770-67-4