Azido-PEG24-alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 366 EUR
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formule: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 73342-16-2