Biotin-PEG2-Amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1207-100MG BIPG1207-50MG BIPG1207-250MG
APOSBIPG1207-100MGEA 219 EUR
APOSBIPG1207-100MG APOSBIPG1207-50MG APOSBIPG1207-250MG
Biotin-PEG2-Amine
Biotin-PEG2-Amine
Formule: C₁₆H₃₀N₄O₄S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09264745
CAS nummer: 138529-46-1