Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1396-500MG BIPG1396-1G BIPG1396-100MG
APOSBIPG1396-500MGEA 146 EUR
APOSBIPG1396-500MG APOSBIPG1396-1G APOSBIPG1396-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 872679-70-4