Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1397-500MG BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-500MGEA 51.2 EUR
APOSBIPG1397-500MG APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formule: C₂₄H₂₉NO₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 867062-95-1