Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1398-500MG BIPG1398-1G BIPG1398-250MG
APOSBIPG1398-500MGEA 176 EUR
APOSBIPG1398-500MG APOSBIPG1398-1G APOSBIPG1398-250MG
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Formule: C₂₆H₃₃NO₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 557756-85-1