Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1399-1G BIPG1399-100MG
APOSBIPG1399-1GEA 89.2 EUR
APOSBIPG1399-1G APOSBIPG1399-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Formule: C₂₈H₃₇NO₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 882847-32-7