PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1448-1G BIPG1448-500MG BIPG1448-5G
APOSBIPG1448-1GEA 117 EUR
APOSBIPG1448-1G APOSBIPG1448-500MG APOSBIPG1448-5G
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Formule: C₁₁H₂₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20926380
CAS nummer: 133803-81-3