Mal-amido-PEG6-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22-hexaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid
BIPG1474-1G BIPG1474-250MG
APOSBIPG1474-1GEA 382 EUR
APOSBIPG1474-1G APOSBIPG1474-250MG
Mal-amido-PEG6-acid
Mal-amido-PEG6-acid
Formule: C₂₂H₃₆N₂O₁₁
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21363276
CAS nummer: 1334177-79-5