Mal-amido-PEG12-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Mal-amido-PEG12-acid
BIPG1476-100MG BIPG1476-50MG BIPG1476-250MG
APOSBIPG1476-100MGEA 205 EUR
APOSBIPG1476-100MG APOSBIPG1476-50MG APOSBIPG1476-250MG
Mal-amido-PEG12-acid
Mal-amido-PEG12-acid
Formule: C₃₄H₆₀N₂O₁₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13184984
CAS nummer: 871133-36-7