Mal-amido-PEG2-NHS
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Maleimide-PEG2-succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, N-Succinimidyl 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoate, 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoic acid N-Succinimidyl Ester, Maleimide-PEG2-NHS ester, 2,5-Doxopyrrolidin-1-yl 3-[2-[2-[3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido]ethoxy]ethoxy]propanoate
BIPG1477-1G BIPG1477-250MG
APOSBIPG1477-1GEA 271 EUR
APOSBIPG1477-1G APOSBIPG1477-250MG
Mal-amido-PEG2-NHS
Mal-amido-PEG2-NHS
Formule: C₁₈H₂₃N₃O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11041137
CAS nummer: 955094-26-5