Mal-amido-PEG4-NHS
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 19-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecan-1-oate, Mal-amido-PEG4-NHS ester, Maleimide-PEG4-succinimidyl Ester, Maleimide-PEG4-NHS Ester
BIPG1478-50MG BIPG1478-100MG BIPG1478-250MG
APOSBIPG1478-50MGEA 103 EUR
APOSBIPG1478-50MG APOSBIPG1478-100MG APOSBIPG1478-250MG
Mal-amido-PEG4-NHS
Mal-amido-PEG4-NHS
Formule: C₂₂H₃₁N₃O₁₁
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11041113
CAS nummer: 756525-99-2