Methyl-PEG12-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1551-100MG BIPG1551-50MG
APOSBIPG1551-100MGEA 476 EUR
APOSBIPG1551-100MG APOSBIPG1551-50MG
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Formule: C₂₆H₅₂O₁₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274611
CAS nummer: 2135793-73-4