t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Boc-PEG4-alcohol, tert-Butyl (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Boc-NH-PEG4
BIPG1661-1G BIPG1661-5G
APOSBIPG1661-1GEA 438 EUR
APOSBIPG1661-1G APOSBIPG1661-5G
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Formule: C₁₃H₂₇NO₆
MW: 293.36 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07779195
CAS nummer: 106984-09-2