2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 27.8 EUR
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formule: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Dichtheid: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16713446
CAS nummer: 122116-12-5
UN: 2734
ADR: 8+3 II