t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1805-50MG BIPG1805-100MG
APOSBIPG1805-50MGEA 68.7 EUR
APOSBIPG1805-50MG APOSBIPG1805-100MG
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Formule: C₂₄H₄₇NO₁₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1334169-93-5