Boc-Amino-PEG3-Amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
BIPG1811-100MG BIPG1811-50MG BIPG1811-250MG
APOSBIPG1811-100MGEA 125 EUR
APOSBIPG1811-100MG APOSBIPG1811-50MG APOSBIPG1811-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine
Boc-Amino-PEG3-Amine
Formule: C₁₃H₂₈N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619220
CAS nummer: 101187-40-0