Azido-PEG11-Amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1886-100MG BIPG1886-1G BIPG1886-500MG
APOSBIPG1886-100MGEA 651 EUR
APOSBIPG1886-100MG APOSBIPG1886-1G APOSBIPG1886-500MG
Azido-PEG11-Amine
Azido-PEG11-Amine
Formule: C₂₄H₅₀N₄O₁₁
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1800414-71-4